重要文件
16435
Sigma-Aldrich
聚苯乙烯微粒
size: 200 μm
同義詞:
聚苯乙烯橡胶微珠
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352207
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
aqueous suspension
濃度
10% (solids)
粒徑
200 μm std dev <4 μm
密度
1.05 g/cm3
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
对每一批产品都使用 Coulter Multisizer 颗粒分析仪测定精确的产品粒度和标准偏差,精确度达 0.01μm。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tomoko Takahashi et al.
Analytical chemistry, 93(12), 5234-5240 (2021-03-18)
Microplastic pollution is an urgent global issue. While spectroscopic techniques have been widely used for the identification of plastics collected from aquatic environments, these techniques are often labor-intensive and time-consuming due to sample collection, preparation, and long measurement times. In