品質等級
100
500
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B12, monoclonal
描述
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
包裝
vial of 0.1 mL concentrate (123M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (123M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (123M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (123M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (123M-18)
製造商/商標名
Cell Marque®
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:10-1:50
同型
IgG1κ
控制
tonsil
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
視覺化
membranous
基因資訊
human ... FCER2(2208)
一般說明
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
聯結
外觀
準備報告
其他說明
法律資訊
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)