產品線
BioXtra
化驗
≥99.5% (GC)
雜質
with OPA-reagent reacting impurities, none detected (fluorimetric)
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
吸收
cut-off at 300 nm
適合性
suitable for protein sequencing
SMILES 字串
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI 密鑰
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
其他說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter