產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥97.0% (HPLC)
bp
346 °C (lit.)
mp
106-111 °C
107-110 °C (lit.)
溶解度
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot)
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
hydrocarbons: soluble
螢光
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChI 密鑰
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
分析報告
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3