重要文件
00409
Sigma-Aldrich
Iris 7-WS carboxylic acid
同義詞:
2-{2-{2-[4-(4-Carboxybutyrylamino)phenoxy]-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C53H58KN3O10S2
CAS號碼:
分子量::
1000.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116105
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
螢光
λex 777 nm; λem 796 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Oc5ccc(NC(=O)CCCC(O)=O)cc5)N(CCCCC#C)c6ccc(cc16)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C53H59N3O10S2.K/c1-7-9-11-13-33-55-45-29-27-41(67(60,61)62)35-43(45)52(3,4)47(55)31-21-37-17-15-18-38(51(37)66-40-25-23-39(24-26-40)54-49(57)19-16-20-50(58)59)22-32-48-53(5,6)44-36-42(68(63,64)65)28-30-46(44)56(48)34-14-12-10-8-2;/h1-2,21-32,35-36H,9-20,33-34H2,3-6H3,(H3-,54,57,58,59,60,61,62,63,64,65);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
YQXFZXZEZDXDBU-UHFFFAOYSA-M
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
原則
The dye can be activated at the carboxy group for coupling purposes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Chiara A Bertolino et al.
Journal of fluorescence, 16(2), 221-225 (2006-05-03)
A series of novel functionalized, water-soluble, pH-unsensitive, highly photostable heptamethine cyanine dyes (HCDs) has been synthesized. The aim of the synthesis was to obtain novel effective probes for fluorescence detection in the near infrared. Synthesis and characterization of a special