等級
ACS reagent
for Wurzschmitt-decomposition
化驗
≥95% (RT)
≥95%
形狀
beads (small)
雜質
≤0.003% total nitrogen (N)
pH值
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp
460 °C (dec.) (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
正離子痕跡
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤20 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI 密鑰
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1