文件
222283
Sigma-Aldrich
高氯酸镁
ACS reagent
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Mg(ClO4)2
CAS號碼:
分子量::
223.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NB.24
等級
ACS reagent
形狀
flakes
powder, chunks or granules
反應適用性
reagent type: oxidant
濃度
>10% Mg (EDTA titration)
雜質
≤0.005 meq/g Titr. free acid
≤0.025 meq/g Titr. base
損耗
≤8% loss on drying
適合性
passes test for moisture absorption
SMILES 字串
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
高氯酸镁(Mg(ClO42)广泛用作气体干燥剂。它能以 0.001 mg 水/L 的速率从气体中去除水分(没有有机污染物)。
應用
高氯酸镁可用作合成下列化合物的催化剂:
  • α-氨基膦酸盐通过胺、醛或酮与二-/三烷基亚磷酸酯之间的三组分反应。
  • 由羰基化合物与胺和苯肼缩合形成亚胺和苯腙。
  • 通过 β-二酮和脂肪族或芳香醛之间发生 Knoevenagel 缩合,形成 Knoevenagel 加成物。
它也可用于催化醇类的保护,作为丁基醚。
高氯酸镁(Mg(ClO4)2)可用作以下研究中的催化剂:
  • 制备 α-氨基膦酸盐。
  • 环戊二烯与 3-丙烯酰基-1,3-恶唑啉-2-酮之间的对映选择性 Diels-Alder 反应。
  • 亚胺和苯腙的制备。
  • 丁基醚的形式保护醇类。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Magnesium perchlorate as efficient Lewis acid for the Knoevenagel condensation between ?-diketones and aldehydes.
Bartoli G, et al.
Tetrahedron Letters, 49(16), 2555-2557 (2008)
Magnesium perchlorate as an efficient catalyst for the synthesis of imines and phenylhydrazones.
Chakraborti AK, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7641-7644 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 343-343 (1994)
F Javier Céspedes-Guirao et al.
The Journal of organic chemistry, 74(16), 5871-5880 (2009-07-29)
Zinc phthalocyanine-perylenebisimide pentameric arrays, ZnPc(PDI)(4) 1 and 2, have been synthesized. ZnPc(PDI)(4) 1 has no substituents in the PDI bay positions, while ZnPc(PDI)(4) 2 presents four phenoxy groups in the bay positions of each perylene. In both cases, the PDI
J D Anastassopoulou
Magnesium research, 3(1), 19-21 (1990-03-01)
The mechanism of the gamma-radiolysis of the nucleotide guanosine-5'-monophosphate (5'-GMP) in the presence of Mg++ ions and cis-platinum was investigated. From high performance liquid chromatography and spectroscopy studies it was found that the OH radicals, produced in irradiated aqueous solutions