Merck
全部照片(3)
文件
209279
Sigma-Aldrich
二氢化钛
greener alternative
−325 mesh, 98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TiH2
CAS號碼:
分子量::
49.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
自燃溫度
437 °F
反應適用性
reagent type: catalyst
core: titanium
reagent type: reductant
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒徑
−325 mesh
mp
>400 °C (dec.)
密度
3.91 g/mL at 25 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[H][Ti][H]
InChI
1S/Ti.2H
InChI 密鑰
COEYXIBLSAIEKV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
應用
氢化钛 (TiH2) 是一种非整比化合物,可用于促进局部塑性变形的断裂以及钛和钛合金的脆性断裂。它可用于制氢和储氢。由于分解温度与铝的熔点相近,它可作为铝的发泡剂。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
The Mechanical Properties of Compact Titanium Produced from Titanium Hydride Powders Using Self-Propagating High-Temperature Synthesis
Dekhtyar AI, et al.
Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 53(9-10), 549-556 (2015)
High ramp rate thermogravimetric analysis of zirconium (II) hydride and titanium (II) hydride
Licavoli JJ and Sanders PG
Thermochimica Acta, 616(43), 1-8 (2015)
Effect of Ti intermetallic catalysts on hydrogen storage properties of magnesium hydride
Zhou C, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 117(25), 12973-12980 (2013)
Hydrogen storage properties of nanosized MgH2- 0.1 TiH2 prepared by ultrahigh-energy- high-pressure milling
Lu J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(43), 15843-15852 (2009)
Mechanical properties of titanium hydride
Xu JJ, et al.
Journal of alloys and compounds, 436(1-2), 82-85 (2007)