重要文件
Z805424
Hellma® cuvettes for special application, Large cells
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
optical glass
製造商/商標名
Hellma (700.000-OG)
參數
360-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
53 mm × 55 mm × 25 mm
小室體積
40000 μL
路徑長度
20 ± 0.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
with glass lids
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
相關產品
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)