重要文件
Z805114
Hellma® 吸收比色皿,大标准吸收池
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121813
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Suprasil® 300 quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 100-QX
參數
200-3500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 4.5 mm
小室體積
700 μL
路徑長度
2 mm
檢測方法
photometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
with glass lid
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)