重要文件
Z803669
Hellma®吸收比色皿,用于磁力搅拌器细胞
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3500 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma (109.000-QS)
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
小室體積
3500 μL
路徑長度
10 mm
檢測方法
photometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带 PTFE 盖
包裝
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)