重要文件
Z801062
Hellma® 半微量吸收比色皿
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 700 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
材料
Suprasil® quartz
描述
2 polished windows
製造商/商標名
Hellma 104-QS
參數
200-2500 nm spectral range
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
高度 × 寬度 × 直徑
45 mm × 12.5 mm × 7.5 mm
小室體積
700 μL
路徑長度
5 mm
檢測方法
photometric
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)