重要文件
Z531448
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 400 mm, joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS24/40
存貨情形
not available in EU
總高度
400 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)