重要文件
Z422355
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 490 mm, reservoir capacity 1,000 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
總高度
490 mm
儲液罐容量
1,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)