文件
Y0001952
来自大豆的溶血磷脂酰胆碱
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
同義詞:
L-α-溶血卵磷脂 来源于大豆, 1-酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱, L-α-Lysolecithin
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
lysophosphatidylcholine
製造商/商標名
EDQM
格式
neat
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
大豆溶血磷脂酰胆碱(EP参考标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
生化/生理作用
溶血卵磷脂为氧化型低密度脂蛋白的主要成分,并且与多种炎症反应包括动脉粥样硬化有关。用于使脊髓神经元脱髓鞘以及研究作为髓鞘再生基础的过程。它可激活蛋白激酶 C、p38 MAP 激酶、p42 MAP 激酶和 jun 激酶 (JNK) 途径,以及激活 c-jun 的转录。溶血卵磷脂在心肌缺血过程中积累并可能通过对细胞间隙连接通讯的解偶联诱发心率失常,以及通过提高心肌细胞的 Na+ 负荷增加缺血性损伤。它还可激活 TREK1、TREK2 和 TRAAK K+ 通道。
包裝
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他說明
可能适用相应的销售限制。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援