Y0000677
用于系统的适应性的甲磺酸溴隐亭
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
同義詞:
2-Bromo-α-ergocryptine methanesulfonate salt, (+)-2-Bromo-12′-hydroxy-2′-(1-methylethyl)-5′-(2-methylpropyl)ergotaman-3′,6′-18-trione methanesulfonate salt, (+)-Bromocriptine methanesulfonate salt, Bromocriptine mesylate salt
About This Item
推薦產品
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
bromocriptine
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c(Br)[nH]c4cccc(C1=CC(CN2C)C(=O)N[C@@]5(O[C@]6(O)N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N7CCC[C@@]67[H])C5=O)C(C)C)c34
InChI
1S/C32H40BrN5O5.CH4O3S/c1-16(2)12-24-29(40)37-11-7-10-25(37)32(42)38(24)30(41)31(43-32,17(3)4)35-28(39)18-13-20-19-8-6-9-22-26(19)21(27(33)34-22)14-23(20)36(5)15-18;1-5(2,3)4/h6,8-9,13,16-18,23-25,34,42H,7,10-12,14-15H2,1-5H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t18?,23-,24+,25+,31-,32+;/m1./s1
InChI 密鑰
NOJMTMIRQRDZMT-NEKRQHSLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3