重要文件
SQC026
Supelco
土壤中TPH
certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC SQC-026
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
基質
soil
應用
environmental
形式
matrix material
儲存溫度
2-30°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
TPH in Soil是一种含有真正土壤类似物的土壤基质认证标准物质。它们是天然土壤主要成分的复杂混合物。它经过精心设计,可以更好地模拟土壤熟化的天然条件。目标分析物是在研磨过程以前在多个阶段中添加的。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品′s分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)