重要文件
SMB01375
Sigma-Aldrich
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
同義詞:
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H15NO4
CAS號碼:
分子量::
237.25
分類程式碼代碼:
12352209
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
InChI
1S/C12H15NO4/c1-8(14)11(15)13-10(12(16)17)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-,10-/m0/s1
InChI 密鑰
IIRJJZHHNGABMQ-WPRPVWTQSA-N
一般說明
N-Lactoylphenylalanine, a product of metabolism that is released during exercise and subsequently suppresses appetite in mice.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An exercise-inducible metabolite that suppresses feeding and obesity
Veronica L Li, et al.
Nature, 606, 785-790 (2022)