Key Documents
S3259
Sigma-Aldrich
Solvent Blue 37
practical grade
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H16N3Na3O11S3
CAS號碼:
分子量::
711.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
等級
practical grade
SMILES 字串
Oc1cc(Nc2ccccc2)c3c(cccc3c1N=Nc4cc(cc5cc(cc(O)c45)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
InChI
1S/C26H19N3O11S3.3Na/c30-21-12-17(42(35,36)37)10-14-9-16(41(32,33)34)11-20(24(14)21)28-29-26-18-7-4-8-23(43(38,39)40)25(18)19(13-22(26)31)27-15-5-2-1-3-6-15;;;/h1-13,27,30-31H,(H,32,33,34)(H,35,36,37)(H,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
LONJZSVIJVYVID-UHFFFAOYSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)