certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1601805
蒸汽密度
3.2 (vs air)
蒸汽壓力
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
997 °F
expl. lim.
7 %
包裝
pkg of 20 mL
折射率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
39.2 °F
閃點(°C)
4 °C