重要文件
PSRI05
20 °C、25 °C和30 °C时的折射率标准品
Nominal RI Value 1.4206 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質
in 10mL Tamper-Evident Glass Vials
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4.0 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)