PHR8910
去甲羟吗啡酮 盐酸盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
Noroxymorphone hydrochloride, 4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one HCl, Naloxone Hydrochloride Dihydrate Impurity A HCl (PhEur), Naltrexone Hydrochloride Impurity B HCl (PhEur), (5α)-4,5-Epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one monohydrochloride
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1473002
API 家族
noroxymorphone
形狀
powder
包裝
pkg of 75 mg
應用
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-9-2-1-8-7-11-16(20)4-3-10(19)14-15(16,5-6-17-11)12(8)13(9)21-14;/h1-2,11,14,17-18,20H,3-7H2;1H/t11-,14+,15+,16-;/m1./s1
InChI 密鑰
QMFVIJMHPXUVOL-RCGDHTHDSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)