certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to EP Y0000155
traceable to USP 1672600
API 家族
tramadol
包裝
pkg of 200MG
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
InChI 密鑰
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
生化/生理作用
其他說明
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)