certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
SMILES 字串
OC(C(C)C1=CC=C(C([H])=O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
IAXYHYOWEQQFMC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3