certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1554931
API 家族
prednicarbate
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C24H32O6/c1-4-20(28)30-13-19(27)24(29)10-8-17-16-6-5-14-11-15(25)7-9-22(14,2)21(16)18(26)12-23(17,24)3/h7,9,11,16-18,21,26,29H,4-6,8,10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChI 密鑰
KYJGQLUNABFGGK-RPPPWEFESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)