PHR3000
Artemether Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
同義詞:
α-Dihydroartemisinin methyl ether, α-Artemether, (3R,5aS,6R,8aS,9R,10R,12R,12aR)-Decahydro-10-methoxy-3,6,9-trimethyl-3,12-epoxy-12H-pyrano[4,3-j]-1,2-benzodioxepin
About This Item
推薦產品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1042805
API 家族
artemether
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 40 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H26O5/c1-9-5-6-12-10(2)13(17-4)18-14-16(12)11(9)7-8-15(3,19-14)20-21-16/h9-14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14-,15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
SXYIRMFQILZOAM-CNNNLJIRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)