certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1445481
API 家族
monensin
形狀
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 300 mg
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Na+].CC[C@]1(CC[C@@H](O1)[C@]2(C)CC[C@]3(C[C@H](O)[C@@H](C)[C@H](O3)[C@@H](C)[C@@H](OC)[C@H](C)C([O-])=O)O2)[C@@H]4O[C@@H](C[C@@H]4C)[C@H]5OC(O)(CO)[C@H](C)C[C@@H]5C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
InChI 密鑰
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
標靶器官
Heart,muscle
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3