certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000546
traceable to USP 1368201
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
alpha lipoic acid
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCCCC1CCSS1
InChI
1S/C8H14O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)