certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002084
traceable to USP 1362125
API 家族
levofloxacin
光學活性
[α]20/D -64°, c = 1% in DMSO
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
mp
>300 °C (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[C@H]1COc2c(F)c(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C13H9F2NO4/c1-5-4-20-12-9(15)8(14)2-6-10(12)16(5)3-7(11(6)17)13(18)19/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,18,19)/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
NVKWWNNJFKZNJO-YFKPBYRVSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)