certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000699
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]2C[C@]3([C@H]([C@@H]5[C@]6([C@H](OC6)C[C@@H]([C@]5(C(=O)[C@@H](C(=C2C)C3(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c4ccccc4)O)c1ccccc1)C(=O)CCCCC
InChI
1S/C46H57NO14/c1-8-9-12-21-33(51)47-35(28-17-13-10-14-18-28)36(52)42(55)59-30-23-46(56)40(60-41(54)29-19-15-11-16-20-29)38-44(7,31(50)22-32-45(38,24-57-32)61-27(4)49)39(53)37(58-26(3)48)34(25(30)2)43(46,5)6/h10-11,13-20,30-32,35-38,40,50,52,56H,8-9,12,21-24H2,1-7H3,(H,47,51)/t30-,31-,32+,35-,36+,37+,38-,40-,44+,45-,46+/m0/s1
InChI 密鑰
BEHTXUBGUDGCNQ-IEAAAIHOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3