文件
PHR1616
Supelco
盐酸格拉司琼
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
格拉司琼 盐酸盐, 1-甲基-N-[(3-)-9-甲基-9-氮杂双环[3.3.1]壬-3-基]-1H-吲唑-3-甲酰胺 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H24N4O· HCl
CAS號碼:
分子量::
348.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000396
traceable to USP 1298106
API 家族
granisetron
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
InChI 密鑰
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
盐酸格拉司琼可用作药物标准品,用于通过各种色谱技术测定药物制剂,和生物等效研究中采用的人血浆样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
盐酸格拉司琼是一种5-羟色胺5-HT3受体拮抗剂和止吐药
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA4875。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Stability-indicating HPLC-DAD method for the determination of Granisetron hydrochloride in its pharmaceutical preparations.
Mabrouk M, et al.
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 3(6), 189-189 (2013)
Rapid determination of granisetron in human plasma by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry and its application to bioequivalence study.
Jiang Y, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 42(4), 464-473 (2006)
Ismail Hewala et al.
Journal of AOAC International, 94(5), 1447-1460 (2011-12-15)
A simple, rapid, and sensitive RP-HPLC method using photodiode array detection was developed and validated for the simultaneous determination of granisetron hydrochloride, 1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid (the main degradation product of granisetron), sodium benzoate, methylparaben, propylparaben, and 4-hydroxybenzoic acid (the main degradation