文件
PHR1570
Supelco
美司钠
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
2-巯基乙磺酸钠, 2-巯基乙磺酸 钠盐, HS-CoM Na, MESNA, 辅酶 M 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HSCH2CH2SO3Na
CAS號碼:
分子量::
164.18
Beilstein:
3657828
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000337
traceable to USP 1392807
API 家族
mesna
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
巯乙磺酸钠可用作药物参考标准品,用于通过多种色谱法和电分析技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA4486。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Current applications of miniaturized chromatographic and electrophoretic techniques in drug analysis.
Aturki Z, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 101, 194-220 (2014)
Potentiometric behaviour of ion selective electrodes based on iron porphyrins: The influence of porphyrin substituents on the response properties and analytical determination of diclofenac in pharmaceutical formulations.
Santos E, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 42(5), 535-542 (2006)
Validated stability-indicating HPLC method for the determination of mesna in presence of its degradation products.
Rizk M, et al.
Journal of Chromatographic Science, 53(5), 742-748 (2014)