文件
PHR1277
Supelco
依地酸盐二钠杂质A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
次氮基三乙酸, N,N-二(羧甲基)甘氨酸, NTA, 三(羧甲基)胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
N(CH2COOH)3
CAS號碼:
分子量::
191.14
Beilstein:
1710776
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1463950
API 家族
edta
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
245 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
次氮基三乙酸(NTA)是一种多氨基多羧酸,它是一种应用广泛的合成螯合剂。它可以和不同的金属形成稳定的水溶性螯合物。它也可用作软化水的洗涤剂助剂,并用于掩盖各种工业过程中的金属离子。
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
这些二级标准品是合格的有证标准物质。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
一种优质的螯合剂。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
想要查看本品的分析证书示例,请在下框中输入LRAC3702。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of nitrilotriacetic acid and ethylenediaminetetraacetic acid in environmental samples as their methyl ester derivatives by gas chromatography-mass spectrometry
Nishikawa Y and Okumura T
Journal of Chromatography A, 690(1), 109-118 (1995)
Quantitative gas chromatographic determination of nitrilotriacetic acid in the presence of other carboxylic acids
Larson RA, et al.
Journal of Chromatography A, 111(1), 43-49 (1975)
The determination of part-per-billion levels of citric and nitrilotriacetic acids in tap water and sewage effluents
Aue WA, et al.
Journal of Chromatography A, 72(2), 259-267 (1972)
Determination of the solubility products of nitrilotriacetic acid, ethylenediaminetetraacetic acid and diethylenetriaminepentaacetic acid.
Karhu J, et al.
Analytica Chimica Acta, 380(1), 105-111 (1999)
Asgar Abbas Kazrani et al.
Nucleic acids research, 42(9), 5929-5936 (2014-03-19)
PvuRts1I is a prototype for a larger family of restriction endonucleases that cleave DNA containing 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) or 5-glucosylhydroxymethylcytosine (5ghmC), but not 5-methylcytosine (5mC) or cytosine. Here, we report a crystal structure of the enzyme at 2.35 Å resolution. Although