重要文件
PHL89516
东莨菪内酯
phyproof® Reference Substance
同義詞:
6-甲氧基伞形酮, 7-羟基-6-甲氧基-2H-1-苯并吡喃-2-酮, 7-羟基-6-甲氧基香豆素, 七叶亭-6-甲醚, 东莨菪亭, 东莨菪内酯, 柯阿托酸, 莨菪亭, 钩吻酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8O4
CAS號碼:
分子量::
192.17
Beilstein:
156296
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
203-205 °C (lit.)
應用
food and beverages
形式
neat
SMILES 字串
COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
InChI 密鑰
RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
东莨菪素通过促进 LPL 基因的转录,显著增强脂肪细胞中脂蛋白脂肪酶的活性。它还部分逆转 TNF-α 对 LPL 的抑制作用。[1]
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea angelica glycyrrhiza lycium pimpinella
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)