重要文件
PHL89259
报春花皂苷I
phyproof® Reference Substance
同義詞:
Primulasaponin I, Saponin PS 4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H88O23
CAS號碼:
分子量::
1105.26
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥75.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O[C@@H]%10O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]%10O)O)O)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(=O)O)O[C@@H]4C([C@H]5[C@@]([C@@H]6[C@]([C@]7([C@]8(OC[C@]9([C@H]8CC(CC9)(C)C)[C@@H](C7)O)CC6)C)(CC5)C)(CC4)C)(C)C)O[C@@H]3O[C@@H](
InChI
1S/C54H88O23/c1-22-30(58)33(61)36(64)44(70-22)76-41-35(63)32(60)24(20-56)72-46(41)74-39-38(66)40(43(67)68)75-47(42(39)77-45-37(65)34(62)31(59)23(19-55)71-45)73-29-11-12-50(6)25(49(29,4)5)9-13-51(7)26(50)10-14-54-27-17-48(2,3)15-16-53(27,21-69-54)28(57)18-52(51,54)8/h22-42,44-47,55-66H,9-21H2,1-8H3,(H,67,68)/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37+,38-,39-,40-,41+,42+,44-,45-,46-,47+,50-,51+,52-,53+,54-/m0/s1
InChI 密鑰
DQUUSJCGJNQFPG-CBMAJASRSA-N
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
其他說明
This compound is commonly found in plants of the genus: primula
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1