重要文件
PHL80379
小豆蔻明
phyproof® Reference Substance
同義詞:
(2E)-1-(2,4-二羟基-6-甲氧基苯基)-3-苯基-2-丙烯-1-酮, (8CI);川陈皮素查尔酮, (E)-2′,4′-二羟基-6′-甲氧基查尔酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H14O4
CAS號碼:
分子量::
270.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(/C=C/C1=CC=CC=C1)C2=C(O)C=C(O)C=C2OC
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-15-10-12(17)9-14(19)16(15)13(18)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-10,17,19H,1H3/b8-7+
InChI 密鑰
NYSZJNUIVUBQMM-BQYQJAHWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
小豆蔻醚 (Cardamonin) 是一种来自豆蔻属(姜科植物)的查耳酮。
小豆蔻醚 (Cardamonin) 是一种来自豆蔻属(姜科植物)的植物。小豆蔻醚通过抑制 Wnt/β-连环蛋白 信号通路抑制黑素细胞色素沉着。小豆蔻醚通过蛋白酶体介导降解 β-连环蛋白(GSK-3β 非依赖性途径)抑制 Wnt/β-连环蛋白信号通路。研究表明,小豆蔻醚通过抑制 NF-kB 核转位和 Ik-Ba 磷酸化而具有抗炎活性。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)