重要文件
PHL80359
Atractylenolide III
phyproof® Reference Substance
同義詞:
8β-Hydroxyasterolide, Codonolactone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H20O3
CAS號碼:
分子量::
248.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C2C[C@H]3C(=C)CCC[C@]3(C)C[C@]2(O)OC1=O
InChI
1S/C15H20O3/c1-9-5-4-6-14(3)8-15(17)12(7-11(9)14)10(2)13(16)18-15/h11,17H,1,4-8H2,2-3H3/t11-,14+,15-/m0/s1
InChI 密鑰
FBMORZZOJSDNRQ-GLQYFDAESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
Atractylenolide III possesses anti-inflammatory and anticancer properties.
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)