重要文件
NISTRM8599
硫化钼 (IV)
NIST® RM 8599
同義詞:
二硫化钼
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
MoS2
CAS號碼:
分子量::
160.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
製造商/商標名
NIST®
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
InChI 密鑰
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)