重要文件
NIST981
通用铅同位素标准品
NIST® SRM® 981
同義詞:
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Pb
CAS號碼:
分子量::
207.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
同位素純度
 204Pb
 206Pb
 207Pb
 208Pb
包裝
pkg of 1 g wire
製造商/商標名
NIST®
電阻係數
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI 密鑰
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
應用
该标准参考物质(SRM)主要用作同位素标准品。
特點和優勢
  • SRM 981含有铅的同位素成分。 
  • 认证值采用三丝(triple filament)固体样品质谱测定。
其他說明
已认证可用于下列分析物。
铅 (204Pb、206Pb、207Pb、 208Pb)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)