重要文件
NIST8568
硝酸钾
NIST®SRM®
同義詞:
Potassium nitrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
KNO3
CAS號碼:
分子量::
101.10
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
 15N
 17O
 18O
包裝
pkg of 0.9 g
製造商/商標名
NIST®
mp
334 °C (lit.)
形式
matrix material
SMILES 字串
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI 密鑰
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen-15, Oxygen-18, Oxygen-17
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Flame over circle
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Ox. Sol. 3
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)