重要文件
NIST2630
氮中一氧化氮
NIST® SRM® 2630, nominal 1500 umol/mol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of each
製造商/商標名
NIST®
應用
environmental
形式
mixture
SMILES 字串
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
InChI 密鑰
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Nitric oxide (NO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)