文件
NIST2152
尿素
NIST® SRM® 2152, combustion calorimetric standard
同義詞:
碳酰二胺, 碳酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2CONH2
CAS號碼:
分子量::
60.06
Beilstein:
635724
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
形狀
solid
包裝
pkg of 25 g
製造商/商標名
NIST®
mp
132-135 °C (lit.)
密度
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
clinical testing
SMILES 字串
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI 密鑰
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
用于蛋白质变性以及作为不溶性或变性蛋白的温和增溶剂。可用于从已由 6M 盐酸胍变性的样品(如包涵体)复性蛋白质。可与盐酸胍和二硫苏糖醇 (DTT) 一起用于复性变性蛋白以恢复其天然或活性形式。
其他說明
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客戶支援