product name
N,N'-二甲基-9,9'-二吖啶二硝酸酯, used as chemiluminescent reagent
品質等級
形狀
powder
mp
245-250 °C
溶解度
acetic acid: 10 mg/mL
螢光
λex 319 nm; λem 384 nm (pH 9.0)
λex 360 nm; λem 449 nm (Reaction product)
λex 368 nm; λem 505 nm in H2O
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[n+]1c2ccccc2c(-c3c4ccccc4[n+](C)c5ccccc35)c6ccccc16
InChI
1S/C28H22N2.2NO3/c1-29-23-15-7-3-11-19(23)27(20-12-4-8-16-24(20)29)28-21-13-5-9-17-25(21)30(2)26-18-10-6-14-22(26)28;2*2-1(3)4/h3-18H,1-2H3;;/q+2;2*-1
InChI 密鑰
KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
文章
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。