ICS006
1 of 10
Supelco
73166
Chlorate Standard for IC
78476
溴酸标准液,用于离子色谱分析
39883
氯离子标准液,用于离子色谱分析
76462
高氯酸标准液,用于离子色谱分析
06740
43147
溴离子标准液,用于离子色谱分析
38364
磷酸根 IC 标准溶液
67276
亚硝酸标准液,用于离子色谱分析
90071
硫酸根标准液,用于离子色谱分析
77365
氟离子标准液,用于离子色谱分析
certified reference material
current certificate can be downloaded
RTC ICS-006-100
1000 μg/mL in H2O
ion chromatography: suitable
environmentalfood and beverages
single component solution
2-30°C
离子色谱标准品
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 2
74246
硝酸标准液,用于离子色谱分析
1.33007
Bromate Standard Solution