重要文件
GX308083068
Supelco
Semi Demountable Torch
for Agilent 4500/7500
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質
for Agilent 4500/7500
製造商/商標名
(30-808-3068)
相容性
Agilent/HP 4500
Agilent/HP 7500
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Includes:
  • 31-808-3051 (Quartz Torch Body for Agilent SDT)
  • 31-808-0773 (Tapered Quartz Injector 2.4mm)
  • 31-808-3067 (Torch Adaptor)
  • GAZ-0604 (GazFit Connectors, 2 for 6mm OD side arms, 2 for 4mm OD side arms (PKT.4))
  • 31-100-0106 (Extractor Tool for Semi Demountable Torch, 14.2mm (standard size))
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)