重要文件
GX308070539
Supelco
Quartz Torch
with 0.8 mm Injector
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質
for 700ES or Vista Radial
with 0.8 mm Injector
製造商/商標名
(30-807-0539)
相容性
Agilent/Varian 700-ES Series Radial, Vista Radial, Liberty 100/120/150/200/220
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)