文件
F1756
Sigma-Aldrich
6-[荧光素-5 (6)-甲酰胺基] 己酸 N -羟基琥珀酰亚胺酯
Technical grade
同義詞:
荧光素-5 (6)-氨基己酸 N-琥珀酰亚胺酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H26N2O10
CAS號碼:
分子量::
586.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)NCCCCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.Oc7ccc8c(Oc9cc(O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)NCCCCCC(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C31H26N2O10/c34-18-6-9-22-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-23(25)31(22)21-8-5-17(14-20(21)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37;34-18-6-9-21-24(15-18)41-25-16-19(35)7-10-22(25)31(21)23-14-17(5-8-20(23)30(40)42-31)29(39)32-13-3-1-2-4-28(38)43-33-26(36)11-12-27(33)37/h2*5-10,14-16,34-35H,1-4,11-13H2,(H,32,39)
InChI 密鑰
WAGYELYAQOYZFU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
引入荧光素标记的试剂;间隔基使反应性基团更易于生物聚合物上的亲核试剂接触
Choose from one of the most recent versions:
分析證明 (COA)