重要文件
ERMBF418B
玉米 GMO 标准品 1507
0.1% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
同義詞:
GMO 标准品 ERM-418
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
產品線
BioChemika
品質
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
成份
genetically modified 1507 maize, 0.1%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF418B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)