重要文件
ERMBD600
全脂奶粉
ERM®, certified reference material, vitamins
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
分析報告
For more information please see:
ERMBD600
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Vitam B12, Vitamin A (all-trans-retinol and 13-cis-retinol), Vitamin A (all-trans-retinol), Vitamin C (total ascorbate), α-Tocopherol
Matrix Group: Dairy products and eggs
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
ERMBC381
黑麦粉