文件
ERMBB386
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
格式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
ERMBB386
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)